Läs mer
Sampling Systems™ Flaska i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
148 mm
178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Multifunktionsbehållare
- Robust konstruktion
- Sprickfri inredning
- Standardlock (tre-hylsa stil BS 4825-3)
- Alla svetsar slipade och polerade
- Komplett med lock, silikonpackning (FDA-kompatibel) och klämband
- 316L kropp och lock i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Förslutningstyp | Tri Ferrule |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |