Läs mer
Sampling Systems™ Flaska i rostfritt stål
Produktkod. p-7138941 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
148 mm
178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819721
Brand: Sampling Systems™ A8361000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara vätskor och pulver säkert med denna serie av högkvalitativa behållare av rostfritt stål. Sampling Systems™ Rostfri stålflaska är idealisk för förvaring och transport av pulver och vätskor.
  • Multifunktionsbehållare
  • Robust konstruktion
  • Sprickfri inredning
  • Standardlock (tre-hylsa stil BS 4825-3)
  • Alla svetsar slipade och polerade
  • Komplett med lock, silikonpackning (FDA-kompatibel) och klämband
  • 316L kropp och lock i rostfritt stål
Specifikationer
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Förslutningstyp Tri Ferrule
Diameter (metrisk) 102 mm
Höjd (metrisk) 178 mm