Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska – syrabeständig basic utan krokar, handtag, kjolband eller lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284980
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284980 1 l
30284947 2 l
30284988 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284980 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 516031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1050.22 SEK / Paket med 1
    Save 94.78 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högsta kvalitet i rostfritt stål, syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)