Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska – syratålig med lock, med kjolband
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284899
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
6 l
8 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284899 4 l
30285031 6 l
30284870 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284899 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5160341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    2165.79 SEK / Paket med 1
    Save 189.21 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högsta kvalitet på rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 4 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)