Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska – syrabeständig med lock, utan kjolband
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284969
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284969 1 l
30284976 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30284969 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5160311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1477.87 SEK / Paket med 1
    Save 132.13 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högsta kvalitet på rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)