Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska – syrabeständig utan lock, med kjolband
Produktkod. 30285057
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285057 10 l
30285045 4 l
30284926 5 l
30284881 6 l
30284941 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30285057 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    2139.42 SEK / Paket med 1
    Save 185.58 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högsta kvalitet på rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)