Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska – syratålig utan lock utan kjolband
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284907
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284907 1 l
30285039 2 l
30284975 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284907 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5160310
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högsta kvalitet på rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)