Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska – syratålig utan lock utan kjolband
Produktkod. 30285039
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285039 2 l
30284907 1 l
30284975 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30285039 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5160320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.63 SEK
    1307.04 SEK / Paket med 1
    Save 210.59 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högsta kvalitet på rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)