Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska med lock utan kjolband
Produktkod. 30284901
Change view
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284901 1.5 L
1 options
Produktkod. 30284901 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 506031,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13535.00 SEK
    12462.74 SEK / Paket med 10
    Save 1072.26 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högsta kvalitet på rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
Färg Silver
Material Rostfritt stål