Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska utan lock, utan kjolband
Produktkod. 30285062
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285062 1,5 l
30284864 1 l
30285054 2 l
30284994 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30285062 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 506031,50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11170.00 SEK
    10284.34 SEK / Paket med 10
    Save 885.66 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 1,5 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål