Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för SF160, 15 mm
Produktkod. 17588115 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SF160 Sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17588115 SF160 Sterilisator
1 options
Produktkod. 17588115 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SF160B04359
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) SF160 Sterilisator
Produkttyp Nedre droppbricka
Höjd (metrisk) bricka Fälg: 15 mm
Material Rostfritt stål