Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för SF160plus, 15 mm
Produktkod. 17518145 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SF160plus sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17518145 SF160plus sterilisator
1 options
Produktkod. 17518145 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SF160plusB04359
Beräknad leverans: 23-10-2026
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) SF160plus sterilisator
Produkttyp Nedre droppbricka
Höjd (metrisk) bricka Fälg: 15 mm
Material Rostfritt stål