Läs mer
Memmert™ Rostfri botten droppbricka för SF450, 15 mm
Produktkod. 17518265 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SF450 Sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17518265 SF450 Sterilisator
1 options
Produktkod. 17518265 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SF450B04362
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) SF450 Sterilisator
Produkttyp Nedre droppbricka
Höjd (metrisk) bricka Fälg: 15 mm
Material Rostfritt stål