Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för SN260plus, 15 mm
Produktkod. 17538555 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SN260plus sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17538555 SN260plus sterilisator
1 options
Produktkod. 17538555 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SN260plusB29722
Beräknad leverans: 09-12-2026
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) SN260plus sterilisator
Produkttyp Nedre droppbricka
Höjd (metrisk) bricka Fälg: 15 mm
Material Rostfritt stål