Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för SN55plus, 15 mm
Produktkod. 17558685 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SN55plus sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17558685 SN55plus sterilisator
1 options
Produktkod. 17558685 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SN55plusB04358
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) SN55plus sterilisator
Produkttyp Nedre droppbricka
Höjd (metrisk) bricka Fälg: 15 mm
Material Rostfritt stål