Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för UF1060, 15 mm
Produktkod. 17518805 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UF1060 Ugn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17518805 UF1060 Ugn
1 options
Produktkod. 17518805 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF1060B29769
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF1060 Ugn
Typ Nedre droppbricka
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) Fälg: 15 mm