Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för UN260, 15 mm
Produktkod. 17569955 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UN260 Ugn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17569955 UN260 Ugn
1 options
Produktkod. 17569955 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN260B29722
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Operforerade botten droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN260 Ugn
Typ Nedre droppbricka
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) Fälg: 15 mm