Läs mer
Memmert™ Rostfri bottendroppbricka för UN75, 15 mm
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
UN75 Ugn
Beskrivning
- Åtföljande
- Kan påverka temperaturfördelningen
- Tillverkad av rostfritt stål
- Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UN75 Ugn |
| Typ | Nedre droppbricka |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | Fälg: 15 mm |