Läs mer
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000
Handla allt Retsch Produkter
Porstorlek:
1 mm
500 μm
750 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1Each |
| Porstorlek | 500 μm |
| Typ | Bottom Sieve |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000 |