Beskrivning
- Rektangulär, grund rostfri stålskål med robust hantverk och hög funktionalitet
- Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål 1.4301(304) med utmärkt korrosionsbeständighet
- Idealiskt för krävande miljöer där hygien är avgörande, såsom laboratorier, livsmedelsbearbetningsanläggningar och läkemedelsfabriker
- Låg design möjliggör enkel insättning och borttagning av instrument eller prover och förbättrar översikten och tillgängligheten
- Ger gott om utrymme för förvaring, sortering eller transport av redskap trots kompakta dimensioner
- En slät, lättstädlig yta uppfyller höga hygienkrav och stödjer säkra arbetsrutiner
- Robust, hållbar och korrosionsbeständig konstruktion
- Låg, rektangulär form optimerad för ergonomiskt arbete och snabb åtkomst
- En slät yta säkerställer enkel rengöring och maximal hygien
- Mångsidig i användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Mått (L x B x H) | 400 x 200 x 50 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Bricka |
| Form | Låg form, rektangulär |