Läs mer
Nickel Electro™ Stainless Steel Bowls with Spout
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konstruktion i rostfritt stål
- Ljus, icke-magnetisk finish
- Korrosionsbeständig
- Extremt tålig
- Immun mot steriliseringslösningar, de flesta organiska kemikalier och färgämnen och en mängd olika oorganiska kemikalier
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stainless steel bowl with spout |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsskål |
| Inkluderar | Pip |
| Invändig finish | Ljus |
| Kvantitet | 1 bowl |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +550 °C |
| Visa mer |