Läs mer
SI Analytics™ Rostfria konsoler
Produktkod. 10241881 Handla allt SI Analytics Produkter
För användning med (utrustning):
Omvänd flödesviskosimeter
Ubbelohde Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10241881
Brand: SI Analytics™ 285405019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din viskosimeter från brott. SI Analytics™ Rostfria stålfästen är designade för att säkerställa att viskosimetrarna hålls i vertikalt läge.
  • Den maximala avvikelsen är< 1°
  • Vid applicering i kombination med SCHOTT Instruments och andra kommersiellt tillgängliga genomskinliga termostater kan viskometern endast användas med lämpligt stativ eller fäste
  • Ger skydd för viskosimeter
  • Låt viskosimetern hållas vertikalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Konsol
För användning med (utrustning) Omvänd flödesviskosimeter
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För manuella och automatiska mätningar