Läs mer
SI Analytics™ Rostfria konsoler
Produktkod. 10751201 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Omvänd flödesviskosimeter
Ubbelohde Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10751201 Ubbelohde Viskosimeter Varje
10241881 Omvänd flödesviskosimeter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751201 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285405043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din viskosimeter från brott. SI Analytics™ Rostfria stålfästen är designade för att säkerställa att viskosimetrarna hålls i vertikalt läge.
  • Den maximala avvikelsen är< 1°
  • Vid applicering i kombination med SCHOTT Instruments och andra kommersiellt tillgängliga genomskinliga termostater kan viskometern endast användas med lämpligt stativ eller fäste
  • Ger skydd för viskosimeter
  • Låt viskosimetern hållas vertikalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Konsol
För användning med (utrustning) Ubbelohde Viskosimeter
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För manuella och automatiska mätningar