Läs mer
SI Analytics™ Rostfria konsoler
Produktkod. p-8012652 Handla allt SI Analytics Produkter
För användning med (utrustning):
Omvänd flödesviskosimeter
Ubbelohde Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10751201
Brand: SI Analytics™ 285405043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din viskosimeter från brott. SI Analytics™ Rostfria stålfästen är designade för att säkerställa att viskosimetrarna hålls i vertikalt läge.
  • Den maximala avvikelsen är< 1°
  • Vid applicering i kombination med SCHOTT Instruments och andra kommersiellt tillgängliga genomskinliga termostater kan viskometern endast användas med lämpligt stativ eller fäste
  • Ger skydd för viskosimeter
  • Låt viskosimetern hållas vertikalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Konsol
För användning med (utrustning) Ubbelohde Viskosimeter
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För manuella och automatiska mätningar
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado