Läs mer
Buerkle™ Skopa i rostfritt stål
Produktkod. 16349541 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 L
Produktkod. 16349541
Brand: Buerkle™ 23090010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den rostfria stålskopan är lämplig för att flytta vätskor och bulkmaterial på rätt sätt, särskilt inom den kemiska, farmaceutiska eller kosmetiska industrin, och inom livsmedels- och djurfoderindustrin.
  • Rostfritt stål (1.4301)
  • Högblank polerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Material Rostfritt stål (1.4301)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,64 gal.
Färg Silver
Beskrivning Hink
Diameter (engelska) Yttre 10,83 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 275 mm
Handtagsmaterial Stål, rostfritt
Höjd (engelska) 10,83 tum.
Höjd (metrisk) 275 mm
Kvantitet 1 st