Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålhink – syrabeständig med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284879
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
12 l
15 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284879 10 l
30284984 12 l
30284880 15 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284879 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51605101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 SEK
    2805.55 SEK / Paket med 1
    Save 244.45 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
Högsta kvalitet rostfri stålhink – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink med lock
Kapacitet (metrisk) 10 l
Examen Nej
Material Rostfritt stål (316L)