Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålhink – syrabeständig med pip, med lock, graderat
Produktkod. 30285061
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285061 20 l
30284942 10 l
30284919 15 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30285061 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51606201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71381.63 SEK
    61740.43 SEK / Paket med 10
    Save 9641.20 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Högsta kvalitet rostfritt stål-hink – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink med lock
Kapacitet (metrisk) 20 l
Examen Ja
Material Rostfritt stål (316L)