Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålskopa med pip, med graderat lock
Produktkod. 30284882
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284882 15 l
30285032 10 l
30284874 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284882 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 50606151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4717.95 SEK
    4079.34 SEK / Paket med 1
    Save 638.61 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Hög kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink med lock
Kapacitet (metrisk) 15 l
Examen Ja
Material Rostfritt stål