Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålhink med pip, utan lock, graderad
Produktkod. 30284972
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284972 10 l
30284861 15 l
30284963 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284972 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 50606100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 SEK
    3376.52 SEK / Paket med 1
    Save 293.48 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Hög kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink, utan lock
Kapacitet (metrisk) 10 l
Examen Ja
Material Rostfritt stål