Läs mer
Nickel Electro™ Skopor i rostfritt stål utan gradering
Produktkod. 12802034 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
15 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12802034
Brand: Nickel Electro™ BUCS0100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb att rengöra och har ett attraktivt glänsande utseende, detta Nickel Electro™ Rostfri stålhink utan gradering, ger bra kemikaliebeständighet och klarar heta vätskor.
  • Högkvalitativ rostfri konstruktion utan gradering
  • Ljuspolerad yta för enkel rengöring
  • God kemikaliebeständighet
  • Kan autoklaveras
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Handtagsmaterial Stål, rostfritt
Kvantitet 1 st
Yttyp Ljuspolerad