Läs mer
Nickel Electro™ Skopor i rostfritt stål utan gradering
Produktkod. 12822034 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12822034 15 l Varje
12802034 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12822034 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer BUCS0150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 SEK
    749.34 SEK / Paket med 1
    Save 137.66 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb att rengöra och har ett attraktivt glänsande utseende, detta Nickel Electro™ Rostfri stålhink utan gradering, ger bra kemikaliebeständighet och klarar heta vätskor.
  • Högkvalitativ rostfri konstruktion utan gradering
  • Ljuspolerad yta för enkel rengöring
  • God kemikaliebeständighet
  • Kan autoklaveras
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 15 l
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Handtagsmaterial Stål, rostfritt
Kvantitet 1 st
Yttyp Ljuspolerad