Läs mer
Nickel Electro™ Skopor i rostfritt stål utan gradering
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativ rostfri konstruktion utan gradering
- Ljuspolerad yta för enkel rengöring
- God kemikaliebeständighet
- Kan autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Handtagsmaterial | Stål, rostfritt |
| Kvantitet | 1 st |
| Yttyp | Ljuspolerad |