Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria skopor med kjolband och graderingar
Produktkod. 15879601 Handla allt Sampling Systems Produkter
Produktkod. 15879601
Brand: Sampling Systems™ A26415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Rostfria skopor med kjolband och graderingar är gjorda av kraftigt slitstarkt rostfritt stål och är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • Sprickfri inredning
  • Graderad
  • Levereras med kjolband
  • Robust design
  • 304 rostfritt stål