Läs mer
VACUUBRAND™ Fjärilsventil i rostfritt stål
Produktkod. 10438352 Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
KF VS 40/ DN
KF VS16 / DN
KF VS25 / DN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10438352
Brand: VACUUBRAND™ 20665004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt, ekonomisk design, lätt att greppa, spakmanövrerad med lägesindikator
Ventilerna i VS och VS C-serien är ventiler av fjärilstyp. En cirkulär ventilplatta med en tätningsring på omkretsen roterar runt en axel i rät vinkel mot ventilaxeln. Som ett resultat lämnar ventilerna praktiskt taget hela tvärsnittet fritt, vilket ger mycket god konduktans. Ventilkropparna är gjorda av ett stycke, bearbetade av massivt material, och kräver (utöver ventilhuvudstätningen) endast en elastisk axeltätning för rotationsrörelse av axeln. Ventilerna ger lågt läckage och minimal avgasningshastighet. VS C-serien har en ventiltätning gjord av perfluorelastomermaterial (ffKM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med KF VS16 / DN
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1 vardera
Typ Fjärilspassageventil