Läs mer
VACUUBRAND™ Fjärilsventil i rostfritt stål
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
KF VS 40/ DN
KF VS16 / DN
KF VS25 / DN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ventilerna i VS och VS C-serien är ventiler av fjärilstyp. En cirkulär ventilplatta med en tätningsring på omkretsen roterar runt en axel i rät vinkel mot ventilaxeln. Som ett resultat lämnar ventilerna praktiskt taget hela tvärsnittet fritt, vilket ger mycket god konduktans. Ventilkropparna är gjorda av ett stycke, bearbetade av massivt material, och kräver (utöver ventilhuvudstätningen) endast en elastisk axeltätning för rotationsrörelse av axeln. Ventilerna ger lågt läckage och minimal avgasningshastighet. VS C-serien har en ventiltätning gjord av perfluorelastomermaterial (ffKM).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | KF VS16 / DN |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Fjärilspassageventil |