Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri stålkabel
Produktkod. 15809351 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
Produktkod. 15809351
Brand: Sampling Systems™ 5070D10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Rostfri stålkabel är designad för att användas tillsammans med en disponibel bailer med eller utan en viktad ände.
  • Kabel för engångsbailer
  • PTFE belagt rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika längder
Specifikationer
Produkttyp Kabel
Material Rostfritt stål
Avsluta PTFE
För användning med (utrustning) Engångsbailer
Längd (metrisk) 10 m