Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri stålkabel
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
Beskrivning
- Kabel för engångsbailer
- PTFE belagt rostfritt stål
- Finns i en mängd olika längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kabel |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | PTFE |
| För användning med (utrustning) | Engångsbailer |
| Längd (metrisk) | 50 m |