Läs mer
Ohaus™ Rostfritt stål Kalibrering Vikt Vikt - OIML E1 Wire
Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Beskrivning
- OIML Class E1 erbjuder hög noggrannhet med snäva toleranser och garanterad osäkerhet 1/3 av toleransen
- Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish
- Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Inget certifikat |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Massa | 20 mg |
| Tolerans | 0.003 mg |
| Inkluderar | Skyddsfodral |