Läs mer
Ohaus™ Rostfritt stål Kalibrering Vikt Vikt - OIML E1 Wire
Produktkod. 16632302 Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Produktkod. 16632302
Brand: Ohaus™ 30517961
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justeras för att möta eller överskrida OIML E1-toleranser
  • OIML Class E1 erbjuder hög noggrannhet med snäva toleranser och garanterad osäkerhet 1/3 av toleransen
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inget certifikat
Material Rostfritt stål (316)
Massa 200 mg
Tolerans 0.003 mg
Inkluderar Skyddsfodral