Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML E1
Produktkod. 16692312 Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
200 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16692312
Brand: Ohaus™ 30517977
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justeras för att möta eller överskrida OIML E1-toleranser
  • OIML Class E1 erbjuder hög noggrannhet med snäva toleranser och garanterad osäkerhet 1/3 av toleransen
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish
  • Vikter från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inget certifikat
Material Troemner Alloy 8
Massa 50 g
Tolerans 0.030 mg
Inkluderar Skyddsfodral