Description
- Vikter i massor från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
- Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
- NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
- Viktytor möter eller överträffar OIML R 111 och har en mycket polerad, spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | NVLAP Ackrediterat certifikat |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Vikt (metrisk) | 0.200 kg |
| Massa | 10 mg |
| Tolerans | 0.008 mg |
| Inkluderar | Skyddsfodral |