Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML E2, NVLAP
Produktkod. 16662392 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa unitSize
16662392 20 g -
16632382 1 mg -
16642382 2 mg -
16652382 5 mg -
16662382 10 mg -
16672382 20 mg -
16682382 50 mg -
16692382 100 mg Varje
16602392 200 mg -
16612392 500 mg -
16622392 1 g -
16632392 2 g -
16642392 5 g -
16652392 10 g -
16672392 50 g -
16682392 100 g -
16692392 200 g -
16602402 500 g Varje
16612402 1 kg Varje
16622402 2 kg -
16632402 5 kg -
16642402 10 kg -
16652402 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16662392 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80780297
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML E2-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överträffar OIML R 111 och har en mycket polerad, spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Troemner Alloy 8
Vikt (metrisk) 0.040 kg
Massa 20 g
Tolerans 0.050 mg
Inkluderar Skyddsfodral