Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML E2, NVLAP
Produktkod. 16672382 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
16672382 20 mg -
16632382 1 mg -
16642382 2 mg -
16652382 5 mg -
16662382 10 mg -
16682382 50 mg -
16692382 100 mg Varje
16602392 200 mg -
16612392 500 mg -
16622392 1 g -
16632392 2 g -
16642392 5 g -
16652392 10 g -
16662392 20 g -
16672392 50 g -
16682392 100 g -
16692392 200 g -
16602402 500 g Varje
16612402 1 kg Varje
16622402 2 kg -
16632402 5 kg -
16642402 10 kg -
16652402 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16672382 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 SEK
    872.61 SEK / Paket med 1
    Save 32.39 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML E2-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överträffar OIML R 111 och har en mycket polerad, spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Rostfritt stål (304)
Vikt (metrisk) 0.030 kg
Massa 20 mg
Tolerans 0.010 mg
Inkluderar Skyddsfodral
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.