Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML E2, NVLAP
Produktkod. 16692382 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Unit Size:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Massa unitSize
16692382 100 mg Varje
16632382 1 mg -
16642382 2 mg -
16652382 5 mg -
16662382 10 mg -
16672382 20 mg -
16682382 50 mg -
16602392 200 mg -
16612392 500 mg -
16622392 1 g -
16632392 2 g -
16642392 5 g -
16652392 10 g -
16662392 20 g -
16672392 50 g -
16682392 100 g -
16692392 200 g -
16602402 500 g Varje
16612402 1 kg Varje
16622402 2 kg -
16632402 5 kg -
16642402 10 kg -
16652402 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16692382 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1033.93 SEK
    901.32 SEK / Paket med 1
    Save 132.61 SEK
    12% Av
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML E2-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 20 kilo är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överträffar OIML R 111 och har en mycket polerad, spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Rostfritt stål (304)
Vikt (metrisk) 0.020 kg
Massa 100 mg
Tolerans 0.016 mg
Inkluderar Skyddsfodral
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.