Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML F1
Produktkod. 16622412 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
16622412 100 mg -
16662402 1 mg Varje
16672402 2 mg -
16682402 5 mg -
16692402 10 mg -
16602412 20 mg -
16612412 50 mg -
16632412 200 mg -
16642412 500 mg -
16652412 1 g -
16662412 2 g -
16672412 5 g -
16682412 10 g -
16692412 20 g -
16602422 50 g -
16612422 100 g Varje
16622422 200 g -
16632422 500 g Varje
16642422 1 kg -
16652422 2 kg -
16662422 5 kg -
16672422 10 kg -
16682422 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16622412 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80780313
I lager
Justeras för att möta eller överskrida OIML F1-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Inget certifikat
Material Rostfritt stål (304)
Vikt (metrisk) 0.020 kg
Massa 100 mg
Tolerans 0.050 mg
Inkluderar Skyddsfodral