Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML F1
Produktkod. 16692412 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa unitSize
16692412 20 g -
16662402 1 mg Varje
16672402 2 mg -
16682402 5 mg -
16692402 10 mg -
16602412 20 mg -
16612412 50 mg -
16622412 100 mg -
16632412 200 mg -
16642412 500 mg -
16652412 1 g -
16662412 2 g -
16672412 5 g -
16682412 10 g -
16602422 50 g -
16612422 100 g Varje
16622422 200 g -
16632422 500 g Varje
16642422 1 kg -
16652422 2 kg -
16662422 5 kg -
16672422 10 kg -
16682422 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16692412 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80780320
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justeras för att möta eller överskrida OIML F1-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria, vilket skyddar din investering
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inget certifikat
Material Troemner Alloy 8
Vikt (metrisk) 0.214 kg
Massa 20 g
Tolerans 0.25 mg
Inkluderar Skyddsfodral