Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML F1, NVLAP
Produktkod. 16642432 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
16642432 50 mg -
16692422 1 mg -
16602432 2 mg -
16612432 5 mg -
16622432 10 mg -
16632432 20 mg -
16652432 100 mg -
16662432 200 mg -
16672432 500 mg -
16682432 1 g -
16692432 2 g -
16602442 5 g -
16612442 10 g -
16622442 20 g -
16632442 50 g -
16642442 100 g -
16652442 200 g Varje
16662442 500 g -
16672442 1 kg -
16682442 2 kg -
16692442 5 kg -
16602452 10 kg -
16612452 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16642432 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80780336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.00 SEK
    526.41 SEK / Paket med 1
    Save 6.59 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML F1-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Rostfritt stål (304)
Vikt (metrisk) 0.030 kg
Massa 50 mg
Tolerans 0.040 mg
Inkluderar Skyddsfodral