Beskrivning
- Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
- Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
- NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
- Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NVLAP Ackrediterat certifikat |
| Material | Troemner Alloy 8 |
| Vikt (metrisk) | 1.500 kg |
| Massa | 1 kg |
| Tolerans | 5 mg |
| Inkluderar | Skyddsfodral |