Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML F1, NVLAP
Produktkod. 16682432 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
16682432 1 g -
16692422 1 mg -
16602432 2 mg -
16612432 5 mg -
16622432 10 mg -
16632432 20 mg -
16642432 50 mg -
16652432 100 mg -
16662432 200 mg -
16672432 500 mg -
16692432 2 g -
16602442 5 g -
16612442 10 g -
16622442 20 g -
16632442 50 g -
16642442 100 g -
16652442 200 g Varje
16662442 500 g -
16672442 1 kg -
16682442 2 kg -
16692442 5 kg -
16602452 10 kg -
16612452 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16682432 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80780340
I lager
Levereras med en NVLAP Ackrediterat certifikat och anpassat för att möta eller överskrida OIML F1-toleranser
  • Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
  • Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
  • NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
  • Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NVLAP Ackrediterat certifikat
Material Troemner Alloy 8
Vikt (metrisk) 0.020 kg
Massa 1 g
Tolerans 0.100 mg
Inkluderar Skyddsfodral