Läs mer
Ohaus™ Kalibreringsvikter i rostfritt stål - OIML F2, NVLAP
Handla allt Ohaus Produkter
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vikter i massor från 1 gram till 1 kilogram är gjorda av Troemner Alloy 8 Rostfritt stål som har noggrant kontrollerad densitet (8,03 g/cm 3 ), extremt låga magnetiska egenskaper, god stabilitet och motståndskraft mot korrosion
- Vikter levereras i högkvalitativa fodral för att säkerställa att vikterna hålls säkert, hålls rena och dammfria
- NVLAP Kalibreringscertifikat är ackrediterat till ISO 17025 som känns igen genom ILAC
- Viktytor möter eller överstiger OIML R 111 och har en mycket polerad spegelliknande finish som gör att repor och främmande föremål på vikten lätt kan ses vilket möjliggör stabilitet och lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NVLAP Ackrediterat certifikat |
| Material | 3003-H14 Aluminium |
| Massa | 1 mg |
| Tolerans | 0.060 mg |
| Inkluderar | Skyddsfodral |